Beschreibung
Used extensively as a gelling agent in the preparation of bacteriological culture media. Its main attributes are superior transparency, very reliable reproducibility and absence of inhibitors capable of hindering optimal development of microorganisms. Extraneous matter reduced to a minimum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Hervorragende Durchsichtigkeit
- Zuverlässige Reproduzierbarkeit
- Keine Inhibitoren, die eine optimale Entwicklung von Mikroorganismen verhindern können
- Auf ein Minimum reduzierte Fremdstoffe
- Format: Weißes bis hellcremefarbenes Pulver
- CAS: 9002-18-0
- MDL-Nummer: MFCD00081288
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß bis Hellcremefarben |
| Form | Pulver |
| Güte | Ultrapure |
| Produkttyp | Agar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird bei der Herstellung bakteriologischer Kulturmedien als Geliermittel verwendet. |
| Verpackungsart | Kunststoffflasche |
| Menge | 1 lb. |