Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisator mit EU-Stecker
Artikelnummer. 31781853 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (angloamerikanisch):
1.500 °F
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (angloamerikanisch) Packungsgröße
31781853 1.500 °F 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781853
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet flammenlose Sterilisation von Impfschleifen, kleinen Werkzeugen und Rohrmündungen ohne Spritzer oder Kreuzkontamination.
  • Vollständige Sterilisation von Schlaufen, Nadeln und Schlauchmündern
  • Sicher, praktisch und ohne Spritzer
  • Flammenlos, sicher für den Einsatz in anaeroben Kammern und Hauben
  • Sterilisation in 5–7 Sekunden
  • Ideal für Forschungslabore
  • Die Standby-Einstellung verlängert die Lebensdauer des Heizkerns
Spezifikation
Tiefe (metrisch) Kammer 153 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 0,55 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 6 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 14 mm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 153 mm
Produkttyp Inokulationsschleifen- und Nadelsterilisator
Temperatur (angloamerikanisch) 1.500 °F
Temperatur (metrisch) 815,° C
Spannung 230 V