Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisator-Schleifenhalter-Befestigung
Artikelnummer. 31781852 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,77 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
31781852 0,77 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781852
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hilft, Impfungsschleifen und -werkzeuge im Bacti-Loop Mikrosterilator zu unterstützen und zu steuern.
  • Unterstützt Impfschleifen und Werkzeuge im Inneren der Kammer
  • Klemmen am Bacti-Loop Körper
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,77 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Bacti-Loop Mikrosterilisator
Produkttyp Schleifenhalter-Befestigung