Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilator-Ersatzheizelement
Artikelnummer. 31781849 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (angloamerikanisch):
1.500 °F
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (angloamerikanisch) Packungsgröße
31781849 1.500 °F 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781849
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Heizelement für den FisherBrand-Mikrosterilizer Bacti-Loop ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch.
  • Direkter Ersatz für Heizelement Fisherbrand Bacti-Loop
  • Beinhaltet eine Kammerbaugruppe für eine schnelle und einfache Installation
Spezifikation
Tiefe (metrisch) Kammer 153 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 0,55 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 6 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 14 mm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 153 mm
Produkttyp Ersatzheizelement
Temperatur (angloamerikanisch) 1.500 °F
Temperatur (metrisch) 815,° C
Spannung 230 V