Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisator-Trockneraufsatz
Artikelnummer. 31781851 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
31781851 6 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781851
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält 3 Objektträger zum Sterben mit dem Bacti-Loop Mikrosterilator.
  • Enthält bis zu 3 Dias
  • Hält Verschlüsse über der Kammeröffnung zum Trocknen
  • Klemmen am Bacti-Loop Körper
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Bacti-Loop Mikrosterilisator
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 153 mm
Produkttyp Rutschtrockner-Befestigung