Learn More
BD Difco™ Bacto™ Trockenkulturmedien: Hirn-Herz-Infusion
Artikelnummer. p-4902052
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
10462498 500 g Flasche 500 Gramm
11778822 2 kg Eimer -
2 options
Artikelnummer. 10462498
Marke: BD Difco™ 237500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Wird bei der Kultivierung anspruchsvoller und nichtanspruchsvoller Mikroorganismen verwendet. BD Difco™ Bacto™ Hirn-Herz-Infusion ist ein universelles Medium zur Kultivierung aerober und anaerober Bakterien aus einer Vielzahl klinischer und nichtklinischer Materialien.
BHI-Bouillon wird für die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen verwendet, einschließlich Bakterien (Streptokokken, Pneumokokken und Meningokokken), Hefen und Schimmelpilzen. Dient als Basis für Ergänzungsmedien, die 0,1 % Agar, Fildes-Anreicherung oder 6,5 % Natriumchlorid enthalten.
  • Verwendung des dehydrierten Produkts: 37 g in 1 l gereinigtem Wasser suspendieren
  • Zeigt eine gute Kulturreaktion auf Neisseria meningitides 13090, Streptococcus pneumonia 6305 und Streptococcus pyogenes 19615
  • PH (3,7% Lösung, 25 °C): 7,4 ± 0,2
Zertifizierungen
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Farbe Hellbraun
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Form Dehydriert (frei fließend, homogen)
Medientyp Hirn-Herz-Infusion
Produkttyp Hirn-Herz-Infusion
Zusammensetzung Kälberhirn (Infusion von 200 g) 7,7 g/l, Rinderherz (Infusion von 250 g) 9,8 g/l, Proteose-Pepton 10 g/l, Dextrose 2 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dinatriumphosphat 2,5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen, einschließlich aerobe und anaerobe Bakterien, Hefen und Schimmelpilze
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g