Learn More
Gibco™ Bacto™ Casaminosäuren
Artikelnummer. 16249851 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16249851 2 kg 2 Kilogramm
16259851 10 kg 10 Kilogramm
16269851 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16249851 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 223020
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine säurehaltige Hydrolyse tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
  • Ein ausgezeichneter Zusatz für Medienrezepturen, bei denen der Stickstoffbedarf minimal ist, einschließlich der Produktion von Diphtheriatoxinen.
  • Niedrige Konzentrationen von Natriumchlorid und Eisen.
  • Vorbereitet nach der von Müller und Miller beschriebenen Methode
  • Erfolgreich in der Fermentation für Pneumokokken-, Diptherie-, Pertussis-, Tetanus- und Zoster-Impfstoffe
  • Unterstützen das Wachstum von Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus und Escherichia
  • Dehydriertes Format mit Peptonen/Hydrolysaten
  • DNR (Latex)-frei
  • Dieses Supplement wird erfolgreich in Fermentationsanwendungen für Impfstoffe gegen Pneumokokken, Diphtherie, Pertussis, Tetanus und Zoster eingesetzt
  • Es bietet viele der Nährstoffe von hydrolysiertem Casein und ist zusätzlich um Wachstumsfaktoren, Cystin, Maltose und eine optimale Menge an Eisen und anorganischen Salzen ergänzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Format Eimer
Produktlinie Gibco, Bacto
Menge 2 kg
Regulatorischer Status Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren
Quelle Tierischer Ursprung, Casein
Spezies Rind