Learn More
Gibco™ Bacto™ Casaminosäuren
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Eine säurehaltige Hydrolyse tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
- Ein ausgezeichneter Zusatz für Medienrezepturen, bei denen der Stickstoffbedarf minimal ist, einschließlich der Produktion von Diphtheriatoxinen.
- Niedrige Konzentrationen von Natriumchlorid und Eisen.
- Vorbereitet nach der von Müller und Miller beschriebenen Methode
- Erfolgreich in der Fermentation für Pneumokokken-, Diptherie-, Pertussis-, Tetanus- und Zoster-Impfstoffe
- Unterstützen das Wachstum von Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus und Escherichia
- Dehydriertes Format mit Peptonen/Hydrolysaten
- DNR (Latex)-frei
- Dieses Supplement wird erfolgreich in Fermentationsanwendungen für Impfstoffe gegen Pneumokokken, Diphtherie, Pertussis, Tetanus und Zoster eingesetzt
- Es bietet viele der Nährstoffe von hydrolysiertem Casein und ist zusätzlich um Wachstumsfaktoren, Cystin, Maltose und eine optimale Menge an Eisen und anorganischen Salzen ergänzt
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Medien-Supplement |
| Format | Eimer |
| Produktlinie | Gibco, Bacto |
| Menge | 10 kg |
| Kennzeichnung | Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren |
| Quelle | Tierischer Ursprung, Casein |
| Spezies | Rind |