Learn More
Gibco™ Bacto™ Casamino Acids, technical
Artikelnummer. 16289851 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16289851 500 g 500 Gramm
16279851 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16289851 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 223120
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine säurehaltige Hydrolyse tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
  • Dehydriertes Format
  • Peptone/Hydrolysate
  • DNR (Latex)-frei
Zertifizierungen
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Produkttyp Casaminosäuren
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kulturmedien tierischen Ursprungs
Produktlinie Bacto
Reinheits- oder Qualitätsgrad Eigenschaften
Menge 500 g
Quelle Tierischer Ursprung, Casein