Learn More
Gibco™ Bacto™ Casamino Acids, technical
Beschreibung
- Dehydriertes Format
- Peptone/Hydrolysate
- DNR (Latex)-frei
Zertifizierungen
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Casaminosäuren |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kulturmedien tierischen Ursprungs |
| Produktlinie | Bacto |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Eigenschaften |
| Menge | 500 g |
| Quelle | Tierischer Ursprung, Casein |