Learn More
Gibco™ Bacto™ Neopeptone
Artikelnummer. 16219751
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16219751 500 g 500 Gramm
16209751 10 kg 10 Kilogramm
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16219751
Marke: Gibco™ 211681
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein Enzymverdau tierischen Ursprungs (AO) von Rinder- (Milch) und Schweineprotein. Dieses nährstoffreiche Supplement liefert Vitamine, Nukleotide, Mineralien und Peptide in verschiedenen Größen für jede Rezeptur zur Zellkultur.
  • Bacto Neopepton ist ein Enzymverdau tierischen Ursprungs (AO) von Rinder- (Milch) und Schweineprotein
  • Dieses nährstoffreiche Supplement liefert Vitamine, Nukleotide, Mineralien und Peptide in verschiedenen Größen für jede Rezeptur zur Zellkultur.
  • Es wurde als Komponente von Kulturmedien bei der Kultivierung von Humanpathogenen verwendet, insbesondere Bordetella pertussis und Streptokokken der Gruppe A.
  • Es wird außerdem bei Borrelia burgdorferi und Clostridium-Arten zur Herstellung von Impfstoffen für die Tiergesundheit verwendet.
  • Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
Anwendungsbereiche für Bacto Neopepton:
  • Empfohlen für die Verwendung in Medien zum Nachweis von Pilzen
  • Beinhaltet Publikationen zufolge Nährstoffe zur Verwendung mit Spirochäten und Protozoen
  • Mikrobielle Fermentation
  • Herstellung von Impfstoffen für veterinärmedizinische Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Produkttyp Neopepton
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von Impfstoffen für veterinärmedizinische Anwendungen
Produktlinie Bacto
Menge 500 g
Quelle Tierischer Ursprung, Rind und Schwein