Learn More
Gibco™ Bacto™ Neopeptone
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Bacto Neopepton ist ein Enzymverdau tierischen Ursprungs (AO) von Rinder- (Milch) und Schweineprotein
- Dieses nährstoffreiche Supplement liefert Vitamine, Nukleotide, Mineralien und Peptide in verschiedenen Größen für jede Rezeptur zur Zellkultur.
- Es wurde als Komponente von Kulturmedien bei der Kultivierung von Humanpathogenen verwendet, insbesondere Bordetella pertussis und Streptokokken der Gruppe A.
- Es wird außerdem bei Borrelia burgdorferi und Clostridium-Arten zur Herstellung von Impfstoffen für die Tiergesundheit verwendet.
- Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
Anwendungsbereiche für Bacto Neopepton:
- Empfohlen für die Verwendung in Medien zum Nachweis von Pilzen
- Beinhaltet Publikationen zufolge Nährstoffe zur Verwendung mit Spirochäten und Protozoen
- Mikrobielle Fermentation
- Herstellung von Impfstoffen für veterinärmedizinische Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | LUO |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Neopepton |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung von Impfstoffen für veterinärmedizinische Anwendungen |
| Produktlinie | Bacto |
| Menge | 500 g |
| Quelle | Tierischer Ursprung, Rind und Schwein |