Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Artikelnummer. 16239751
Click to view available options
Menge:
2 kg
10 kg
50 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
50 Kilogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16239751
Marke: Gibco™ 211692
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Enzymatische Verdauung von Schweineproteinen
  • Bacto Proteose Pepton Nr. 3 ist ein Mitglied der Bacto Proteose Peptone, bei denen es sich um Enzymverdaue von Proteinen handelt.
  • Studien haben gezeigt, dass kein individuelles Pepton die am besten geeignete Stickstoffquelle für alle mikrobiologischen Anwendungen ist.
  • Diese Ergebnisse führten zur Entwicklung von Bacto Proteose Pepton, Bacto Proteose Pepton Nr. 2 und Bacto Proteose Pepton Nr. 3. Bacto Proteose-Pepton Nr. 4 ist eine sprühgetrocknete Version des Bacto Proteose-Peptons.
  • Bacto Proteose Pepton Nr. 3 wird zur Herstellung mikrobiologischer und Säugetierzellkulturmedien verwendet
  • Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO, MUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische und Säugetierzellkulturmedien
Produktlinie Bacto
Menge 50 kg
Quelle Tierischen Ursprungs