Learn More
Gibco™ Bacto™ TC Lactalbumin Hydrolysate
Artikelnummer. 16269871
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16269871 500 g 500 Gramm
16259871 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16269871 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 259962
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Enzymatischverdau von Lactalbumin, getestet für Gewebekulturanwendungen
Dieses Supplement ist eine Mischung aus Peptiden, Aminosäuren und Kohlenhydraten, sowohl einfach als auch komplex. Kunden haben Gibco™ Bacto™ TC Lactalbumin-Hydrolysat erfolgreich eingesetzt, um das Wachstum vieler Säugetier-, Bakterien- und Insektenzelltypen zu unterstützen, und es wurde zur Herstellung von rekombinanten Proteinen und veterinärmedizinischen Impfstoffen verwendet. Kunden haben dieses Supplement auch als Aminosäurezusatz für Nährmedien zur Säugetierzellkultur verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern.
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetier-, Bakterien-, Insektenzellarten, rekombinante Proteine und Impfstoffe für die Tiergesundheit
Produktlinie Bacto
Menge 500 g
Quelle Tierischen Ursprungs