Learn More
Gibco™ Bacto™ TC Lactalbumin Hydrolysate
Artikelnummer. p-8843008
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16259871
Marke: Gibco™ 259961
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Enzymatischverdau von Lactalbumin, getestet für Gewebekulturanwendungen
Dieses Supplement ist eine Mischung aus Peptiden, Aminosäuren und Kohlenhydraten, sowohl einfach als auch komplex. Kunden haben Gibco™ Bacto™ TC Lactalbumin-Hydrolysat erfolgreich eingesetzt, um das Wachstum vieler Säugetier-, Bakterien- und Insektenzelltypen zu unterstützen, und es wurde zur Herstellung von rekombinanten Proteinen und veterinärmedizinischen Impfstoffen verwendet. Kunden haben dieses Supplement auch als Aminosäurezusatz für Nährmedien zur Säugetierzellkultur verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern.
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetier-, Bakterien-, Insektenzellarten, rekombinante Proteine und Impfstoffe für die Tiergesundheit
Produktlinie Bacto
Menge 10 kg
Quelle Tierischen Ursprungs