Beschreibung
- Hefeextrakt
- Dehydriert
- Kulturmedien
- Wasserlöslicher Teil autolysierter Hefe, Quelle für Vitamin-B-Komplex
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | LUO, MUO |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Bakterienmedien |
| Format | Eimer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockenkulturmedien |
| Produktlinie | Bacto |
| Menge | 10 kg |
| Quelle | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |