Learn More
Gibco™ Bacto™ Hefeextrakt technisch
Artikelnummer. 16219881 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16219881 500 g 500 Gramm
16209881 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16219881 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 288620
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wird mit Trockenkulturmedien verwendet. Gibco™ Difco™ Bacto™ Trockenkulturmedien-Additiv: Hefeextrakt, Flasche, ist ein wichtiges Additiv.
  • Hefeextrakt
  • Dehydriert
  • Kulturmedien
  • Wasserlöslicher Teil autolysierter Hefe, Quelle für Vitamin-B-Komplex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Dehydriert
Produkttyp Bakterienmedien
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockenkulturmedien
Produktlinie Bacto
Menge 500 g
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs