missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Bad Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 572 |
| Spezies | Human |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56078 |
| Gen-Alias | BBC2, BBC6, bcl2 antagonist of cell death, BCL2-antagonist of cell death protein, BCL2-associated agonist of cell death, Bcl-2-binding component 6, BCL2-binding component 6, BCL2-binding protein, Bcl2-L-8, BCL2L8bcl2-L-8, Bcl-2-like protein 8, BCL-X/BCL-2 binding protein, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter |
| Gensymbol | BAD |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Death Receptor Signaling Pathway, GPCR, Neuroscience, Phospho Specific, Tumor Suppressors |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur