Learn More
Invitrogen™ BAD Monoclonal Antibody (64103)
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA561957
Código de producto. 30534725
  • 441.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
The protein encoded by BAD is a member of the BCL-2 family. BCL-2 family members are known to be regulators of programmed cell death. This protein positively regulates cell apoptosis by forming heterodimers with BCL-xL and BCL-2, and reversing their death repressor activity. Proapoptotic activity of this protein is regulated through its phosphorylation. Protein kinases AKT and MAP kinase, as well as protein phosphatase calcineurin were found to be involved in the regulation of this protein. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants which encode the same isoform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BAD
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q61337
BAD
E. coli-derived recombinant mouse Bad.
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Western Blot, Immunocytochemistry
64103
Unconjugated
BAD
AI325008; BAD; Bbc2; Bbc6; Bcl2 antagonist of cell death; BCL2 associated agonist of cell death; bcl-2 associated death agonist; Bcl2-antagonist of cell death; BCL2-antagonist of cell death protein; bcl2-associated agonist of cell death; bcl2-associated death promoter; bcl-2-binding component 6; BCL2-binding component 6; BCL2-binding protein; BCL2L8; bcl2-L-8; Bcl-2-like protein 8; BCL-X/BCL-2 binding protein; bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter; hypothetical protein LOC615013; OTTMUSP00000017561; OTTMUSP00000022400
Rat
Protein A/G
RUO
12015
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado