missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAD(phospho S75) & BAD Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™

Artikelnummer. 16171574
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
16171574 1 Set 1 Set
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16171574

Marke: Abnova DP0093.1Set

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody Pair

This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the BAD protein, and the other against the specific S75 phosphorylated site of BAD for use in in situ Proximity Ligation Assay.

Spezifikation

Antigen BAD
Anwendungen In situ PLA
Konjugat Unconjugated
Gen BCL2-associated agonist of cell death
Gen-Alias BBC2/BCL2L8
Gensymbole BAD
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 572
Enthält Antibody pair set content: 1. Phospho-BAD S75 rabbit polyclonal antibody (20 ul) With 0.09% sodium azide. 2. BAD mouse monoclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp Ab Pair
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.