missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BAF57 Antibody (1G10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43036
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BAF57 Monoclonal antibody specifically detects BAF57 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| BAF57 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 1G10 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20 - 1:200 | |
| BAF57BRG1-associated factor 57, chromatin remodeling complex BRG1-associated factor 57, subfamily e, member 1, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin e1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily E member 1 | |
| SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily e, member 1 - (Uniprot# Q969G3) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 6605 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur