missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BAFF Monoclonal Antibody (137317)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534494
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534494 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534494

Marke: Invitrogen™ MA560951

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

BAFF is a membrane bound cytokine expressed by B cell lineage cells. The soluble form of the cytokine binds to the receptors TNFRSF13B/TACI, TNFRSF17/BCMA, and TNFRSF13C/BAFFR. BAFF is a potent B cell activator, and important for the proliferation and differentiation of B cells. BAFF is also expressed by T lymphocytes and has been shown to promote T cell activation and survival. Isoforms representing alternatively spliced, and glycosylated variants have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BAFF
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 137317
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen TNFSF13B
Gen-Zugriffsnummer Q9Y275
Gen-Alias ApoL related ligand TALL-1; b cell-activating factor; B lymphocyte stimulator; BAFF; B-cell-activating factor; B-lymphocyte stimulator; BLYS; CD257; D8Ertd387e; delta BAFF; Delta4 BAFF; dendritic cell-derived TNF-like molecule; DTL; RGD1561519; TALL1; TALL-1; THANK; TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 1; TNF and ApoL-related leukocyte expressed ligand 1; TNF homolog that activates apoptosis; Tnfsf13b; TNFSF20; TNLG7A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 13b; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 20; tumor necrosis factor ligand 7A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13b, membrane form; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13b, soluble form; tumor necrosis factor superfamily member 13b; tumor necrosis factor-like protein ZTNF4; UNQ401/PRO738; ZTNF4
Gensymbole TNFSF13B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human BAFF/BLyS/TNFSF13B, Ala81-Leu285.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10673
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.