Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bafilomycin A1, 95 %
Artikelnummer. 10295441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10295441 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 10295441
Marke: Thermo Scientific Chemicals 328120001
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bafilomycin A1 (CAS Nr. 88899-55-2) ist ein Inhibitor von ATPasen in den Vakuolen von Streptomyces griseus mit antibakterieller, antimykotischer und antineoplastischer Wirkung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Bafilomycin A1 ist ein spezifischer potenter Inhibitor von ATPasen in Vakuolen.
  • Es ist ein Makrolid-Antibiotikum und zeigt Fungizidwirkung.
Verwendung
  • Bafilomycin A1 hat antibakterielle, antimykotische und antineoplastische Wirkung.
  • Es kann immunsuppressiv sein.
  • Es kann durch Hemmung der Fusion zwischen Autophagosomen und Lysosomen die Reifung autophagischer Vakuolen verhindern.
  • Es ist ein potenter und selektiver Inhibitor vakuolaren ATPase Typ H+ (V-ATPase).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bafilomycin A1
Typ Bafilomycin A1
Namenshinweis 95%
Physikalische Form Pulver oder Feststoff
CAS 88899-55-2
Farbe Weiß
Menge 0.1 mg
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C35H58O9
MDL-Nummer MFCD06795130
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmso
InChI-Schlüssel XDHNQDDQEHDUTM-XRCNURIOSA-N
SMILES CC1CC(=CC=CC(C(OC(=O)C(=CC(=CC(C1O)C)C)OC)C(C)C(C(C)C2(CC(C(C(O2)C(C)C)C)O)O)O)OC)C
IUPAC-Name (3Z,5E,7S,8R,9R,11Z,15R,16S)-16-[(2R,3S,4R)-4-[(2S,4S,5R,6S)-2,4-dihydroxy-5-methyl-6-propan-2-yloxan-2-yl]-3-hydroxypentan-2-yl]-8-hydroxy-3,15-dimethoxy-5,7,9,11-tetramethyl-1-oxacyclohexadeca-3,5,11,13-tetraen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 622.84
PubChem CID 133268469
Formelmasse 622.8
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bafilomycin A1
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.