Learn More
Micronova™ Sicherheitsbeutelschneider
Artikelnummer. 17745394 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Orange
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17745394 Orange 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17745394 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BC01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Einweg-Sicherheitsschneider aus Kunststoff ist mit einem ergonomischen Griff und einem Sicherheitsklingenschutz für die Verwendung mit Rohstoffbeuteln und Produktionszubehör in kontrollierten Umgebungen und in Hilfsbereichen ausgestattet. Gammabest
Der Micronova Sicherheitsbeutelschneider ist mit einem ergonomischen Griff und einem Sicherheitsklingenschutz ausgestattet, wodurch das Auswechseln der Klingen durch Lösen entfällt. Erhältlich mit einem optionalen einziehbaren Sicherheitsschutz.
  • Sicherer Schneider für Rohstoffbeutel und Produktionszubehör
  • Ergonomischer Einweg-Kunststoffgriff
  • Für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen und Hilfsbereichen
  • Optionaler einziehbarer Schutzbügel
  • Gammabestrahlt erhältlich
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Grifftyp Ergonomischer Griff
Produkttyp Beutelschneider
Gehäusematerial Copolymer
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,2 cm
Farbe Orange
Inhalt und Lagerung Bei Umgebungstemperatur verwahren
Abmessungen (L x B) 15,2 x 3,8 cm (6 x 1,5 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneiden von Beuteln in kontrollierten Umgebungen
Enthält Automatisch einziehbarer Klingenschutz (kein Klingenwechsel erforderlich)
Sterilität Unsteril
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 3,8 cm