Learn More
Interscience BagClip 80/100 Verschluß-Clip f. 80/100ml-Beutel, VE=50 Stück
Artikelnummer. 10480883
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 bis 100 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10480883
Marke: Interscience 231010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BagClip ermöglicht ein vorübergehendes Schließen an 3 Punkten an jeder Art von Beutel.
  • Vermeidet dazwischenliegende Verschweißvorgänge
  • Gas- und flüssigkeitsdicht
  • Kein Kontakt mit dem Probenmaterial
  • Kann mit beliebigen Desinfektionsmitteln gewaschen werden
Spezifikation
Beschreibung BagClip is a temporary closing clip. It fits all types of bags.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0.14 to 0.18 pt.
Kapazität (metrisch) 80 bis 100 ml
Verschlusstyp Dreipunkt-Verschlusssystem
Farbe Grün
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) closing bag
Zur Verwendung mit (Geräte) Sample bags
Enthält green tube, white clips. Together they form the closing clip
Material Plastic
Sterilität Unsteril
Füllvolumen 80 mL and 100 mL
Latexfrei Yes
Anzahl pro Packung 50
Menge 50 Packung
Länge (angloamerikanisch) 5.12 in. white clip, 6.30 in. green tube
Länge (metrisch) 130 mm weißer Clip, 160 mm grüner Schlauch
Breite (angloamerikanisch) 7.09 in.
Breite (metrisch) 18 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.02 lb
Gewicht (metrisch) 9 g / 9000 mg
Produkttyp Verschlussklemme