Learn More
Interscience™ BagRack 3500-2
Artikelnummer. 17140309
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Beutel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17140309 Beutel 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17140309
Marke: Interscience™ 221352
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BagRack allows for the clean and orderly storage of bags during sample preparation.
  • BagRack offers the possibility of leaving bags open in a sterile area to easily pipet their contents or store them closed with a BagClip
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Light Gray
Aufnahmevermögen Beutel
Material Stainless Steel
Positionen Standing
Form Rechteckig
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Equipment Storage During Sample Preparation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sample Bags
Größe 21 x 35.4 x 20 cm
Länge (metrisch) 210 mm
Länge (angloamerikanisch) 8.27 in.
Breite (angloamerikanisch) 13.94 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7.87 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 2.45 lb.
Gewicht (metrisch) 1.11 kg
Produkttyp Beutelgestell
Höhe (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 354 mm