Learn More
BAI3 Antibody (409611), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606203 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606203 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18606203 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB3965C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.50 €
    599.55 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 106.95 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BAI3 Monoclonal specifically detects BAI3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BAI3
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 409611
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias brain-specific angiogenesis inhibitor 3, dJ91B17.1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 3), KIAA0550MGC133100
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BAI3, Ala25-Thr880, Accession # O60242
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 577
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus