Learn More
Baicalein, TRC
Artikelnummer. 30137206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137206 2.5 g 2.50 Gramm
30134439 1 g 1 Gramm
30010033 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137206 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1153002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-67-8
Summenformel C15 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-, Baicalein (6CI), Flavone, 5,6,7-trihydroxy- (7CI,8CI), 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-Trihydroxyflavone, Baikalein, NSC 661431, Noroxylin
IUPAC-Name 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES O=C1C=C(OC2=CC(O)=C(O)C(O)=C12)C=3C=CC=CC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baicalein
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Formelmasse 270.0528