missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAK Antibody (38E2), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18204201 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18204201 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18204201

Marke: Novus Biologicals NBP174026AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BAK Monoclonal specifically detects BAK in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BAK
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 8B4
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Gen-Zugriffsnummer NP_001179
Gen-Alias Apoptosis regulator BAK, BAK-LIKE, BAKMGC3887, BCL2-antagonist/killer 1, Bcl2-L-7, BCL2L7bcl-2 homologous antagonist/killer, BCL2-like 7 protein, Bcl-2-like protein 7, CDN1, MGC117255, pro-apoptotic protein BAK
Gensymbole BAK1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human BAK1 (29-187aa) purified from E.coli
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 578
Testspezifität Anti-human BAK1 mAb, clone 8B4, is derived from hybridization of mouse F0 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a recombinant human BAK1 protein.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.