Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose-DEAE, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537594 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Bögen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15537594
Marke: J.T. Baker 447700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Biegsame TLC-Folie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zellulose DEAE
Farbe Weiß
CAS 9004-34-6
Physikalische Form Kristallin oder als Pulver
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 50 Bögen