Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Zellulose PEI-F, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527594 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Blatt
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15527594 25 Blatt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15527594 Lieferant J.T. Baker Lieferanten-Nr. 447404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biegsame TLC-Folie
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zellulose PEI-F
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin oder als Pulver
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 25 Blatt