Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen mit aromatischer Sulfonsäure (C6H5SO3H), J.T. Baker™
Artikelnummer. 10299430 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 St./Karton
50/Box
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10299430 30 St./Karton 30 Stück
10381561 50/Box 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299430 Lieferant J.T. Baker Lieferanten-Nr. 709007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 €
    411.15 € / 30 Stück
    Sparen 42.85 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Extraktionssäulen
Chemische Identifikatoren
CAS 126850-16-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aromatische Sulfonsäure (C6H5SO3H)- Einweg-Extraktionssäulen
Geruch Geruchsneutral
Menge 30 St./Karton
Physikalische Form Fest
Löslichkeitsinformationen Praktisch unlöslich