Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen für Kieselgel (SiOH), J.T. Baker™
Artikelnummer. 10381511 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
500 mg
1000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
Menge:
250er-Packung
30er-Packung
50er-Packung
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Menge unitSize
10381511 500 mg 3 ml 50er-Packung 50 Stück
10474911 500 mg 6 ml 30er-Packung 30 Stück
10781272 1000 mg 6 ml 30er-Packung 30 Stück
15547654 500 mg 6 ml 250er-Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10381511 Lieferant J.T. Baker Lieferanten-Nr. 708603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 €
    315.28 € / 50 Stück
    Sparen 67.72 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 ml
Säulenphase Kieselgel
Beschreibung Einweg-Extraktionssäulen
Säulenbettgewicht 500 mg
Format Granulate
Partikelgröße 40 μm
Sorbens Silika
Porengröße 60 Angström
Menge 50er-Packung