Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen für Kieselgel (SiOH), J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547654 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
500 mg
1000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
Menge:
250er-Packung
30er-Packung
50er-Packung
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Menge Packungsgröße
15547654 500 mg 6 ml 250er-Packung 1 Stück
10381511 500 mg 3 ml 50er-Packung 50 Stück
10474911 500 mg 6 ml 30er-Packung 30 Stück
10781272 1000 mg 6 ml 30er-Packung 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15547654 Lieferant J.T. Baker Lieferanten-Nr. 708626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2066.10 €
    1846.84 € / 1 Stück
    Sparen 219.26 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 ml
Säulenphase Kieselgel
Beschreibung Einweg-Extraktionssäulen
Säulenbettgewicht 500 mg
Format Granulate
Partikelgröße 40 μm
Sorbens Silika
Porengröße 60 Angström
Menge 250er-Packung