Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ H2 O-Phobic DVB-Extraktionsscheibe
Artikelnummer. 15537694 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15537694 20/Pckg. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15537694 Lieferant Avantor™ Lieferanten-Nr. 806806
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BAKERBOND Speedisk H2O-Phobic DVB-Extraktionsscheiben sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BAKERBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
  • Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
  • Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
  • Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
  • Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
  • Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chlorierte Säuren, EPA-Methode 515.2. Leicht polar
Zur Verwendung mit (Geräte) Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06)
Typ H2O-phobe DVB Extraktionsscheibe
Menge 20/Pckg.
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether