Learn More
Bode Chemie™ Baktolan™ Reinigungslotion
Artikelnummer. 15179786
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
Produkttyp:
Reinigungslotion
Reinigungslotion für empfindliche Haut
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
15179786 500 ml Reinigungslotion für empfindliche Haut 500 Milliliter
11336261 100 ml Reinigungslotion 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15179786 Lieferant Bode Chemie™ Lieferanten-Nr. 9813333
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit der Bode Chemie™ Baktolan™ Reinigungslotion mit Allantoin und Weizenprotein können Sie die Haut auch bei intensivem und wiederholtem täglichen Gebrauch glatt und geschmeidig halten. Der pH-Wert von 5.5 bewahrt den empfindlichen Säureschutz
  • Haltbarkeit: 12 Monate nach dem Öffnen
  • pH-Bereich: ca. 5.5
  • Menge: 1/Packung
  • Duft: Ja
Spezifikation
Produkttyp Reinigungslotion für empfindliche Haut
Verpackung Flasche
pH-Bereich Ca. 5,5
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 500 ml