Learn More
Ohaus™ Netzadapter für Waagen der Ohaus BW-Serie
Artikelnummer. 12815173 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Netzadapter für Waagen der Ohaus BW-Serie
Artikelnummer. 12815173
Marke: Ohaus™ 46001810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ersatz-Netzadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung InCal™ - Halbautomatisch
Anschlusstyp RS232 (im Lieferumfang enthalten), 2. RS232 (als Zubehör erhältlich), USB (als Zubehör erhältlich)
Beschreibung AV8101CM
Lesbarkeit 0,100000 g
Sprachen Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX)
Linearität 0.200000 g
Modell For BW Series
Wiederholgenauigkeit 0.100000 g
Stabilisierungszeit 3,000 s
Typ Netzadapter
Abmessungen (L x B x H) 254,00 x 193,00 x 72,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.00 in.
Länge (metrisch) 254.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 7.60 in.
Breite (metrisch) 193.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.80 in.
Höhe (metrisch) 72.000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 10.00 in.
Tiefe (metrisch) 254.00 mm
Spannung 10 W 9 VDC