Learn More
Cole-Parmer™ Windschutz für Waagen
Artikelnummer. 15300655 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
330 mm
381 mm
457 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
15300655 457 mm 1 Stück
15380645 330 mm 1 Stück
12891763 381 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15300655 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0101906
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klares Acryl verhindert, dass Zugluft das Wiegen beeinflusst
  • Bereits zusammengesetzt
  • Kleine Öffnung auf der Rückseite für Netzkabel
  • Erhöhte Kanten auf der Oberseite des Gehäuses ermöglichen die sichere Platzierung häufig verwendeten Wägezubehörs
  • Minimiert die Luftbewegung um Ihre Waage für schnellere, stabilere Messwerte
Spezifikation
Farbe Klar
Abmessungen (L x B x H) 19,75 x 18 x 18,5 in.
Breite (metrisch) 457 mm
Größe Groß