Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kugelflansch-Anschlüsse
Artikelnummer. 11953331
Click to view available options
Passend für Schlauch-ID (metrisch):
20 mm
32 mm
Beschreibung:
Ball
Buchse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11953331
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01260015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Kugelflansch-Anschlüsse
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Beschreibung Ball
Passend für Schlauch-ID (metrisch) 20 mm
Material Duran Glas
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.