Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kugelflansch-Anschlüsse
Click to view available options
Passend für Schlauch-ID (metrisch):
20 mm
32 mm
Beschreibung:
Ball
Buchse
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kugelflansch-Anschlüsse
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ball |
| Passend für Schlauch-ID (metrisch) | 20 mm |
| Material | Duran Glas |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion