Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kugelflansch-Anschlüsse
Artikelnummer. 11903371
Change view
Click to view available options
Passend für Schlauch-ID (metrisch):
20 mm
32 mm
Beschreibung:
Ball
Buchse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Passend für Schlauch-ID (metrisch) Beschreibung unitSize
11903371 20 mm Buchse 1 Stück
11943331 32 mm Buchse 1 Stück
11953331 20 mm Ball 1 Stück
11963331 32 mm Ball 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11903371
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01250015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Kugelflansch-Anschlüsse
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Beschreibung Buchse
Passend für Schlauch-ID (metrisch) 20 mm
Material Duran Glas