Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kugelgewindeteile, Zoll-Baureihe
Artikelnummer. p-7222646
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Kugel 40 S
Kugel 65 S
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
10050201 Kugel 65 S 1 Stück
10442931 Kugel 40 S 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10050201
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01216540
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN 12264 und zusätzlich zur Norm
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Menge Je 1
Verbindungsgröße Kugel 65 S
Material Duran Glass