Learn More
Balofloxacin-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30334784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334784 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1160005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Balofloxacin Dihydrate
CAS 151060-21-8
Summenformel C20H28FN3O6
Menge 5 mg
Synonym (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Dihydrate, Baloxin, Q 35
InChI-Formel InChI=1S/C20H24FN3O4.2H2O/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27;;/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27);2*1H2
SMILES O.O.CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O
IUPAC-Name 1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-[3-(methylamino)piperidin-1-yl]-4-oxochinolin-3-carbonsäure; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 425.45