Learn More
Tocris Bioscience™ BAM 15
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7110890
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18725788
Marke: Tocris Bioscience™ 5737/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mitochondrial protonophore uncoupler
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler; uncouples oxidative phosphorylation in L6 myoblast mitochondria in vitro (EC50 = 270 nM). Does not depolarize the plasma membrane. Protects mice from acute renal ischemic-reperfusion injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N5,N6-bis(2-Fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine
CAS 210302-17-3
Menge 50 mg
Ziel Oxidative Phosphorylation Inhibitors
Summenformel C16H10F2N6O
Formelmasse 340.29
Reinheit >98%