Learn More
Bollé Safety Bandido Schutzbrille
Artikelnummer. 12649120
Click to view available options
Linsenfärbung:
Brille 5
Durchsichtig
Gelb
Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12649120
Marke: Bollé Safety BANPSF
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das günstige Modell BANDIDO besteht vollständig aus widerstandsfähigem Polycarbonat.
  • Ein kostengünstiges Modell für echten Schutz.
  • BANDIDO besteht vollständig aus hochfestem Polycarbonat und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Rundum-Design
  • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • F; Mechanisches Risiko - geringer Energieeinfluss: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0,86 g bei 45 m/s.
  • T, Mechanisches Risiko - Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
  • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt
Beschreibung Modell:BANPSF
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN166, Mechanisches Risiko F/T, CE, Optische Klasse 1
Linsenfärbung Rauch
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Außen, Schutz, Dauerverschleiß
Enthält Brillenband (für Sicherheitsbrillen)
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 1/Beutel, 10/Packung
Gewicht (metrisch) 28 g
Lens Material Hochbeständiges Polycarbonat
Rahmenmaterial Hochbeständiges Polycarbonat
UV-Schutz EN170/2 C-1.2
Frame Type Rundum-Design