Learn More
Bollé Safety Bandido Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfärbung:
Brille 5
Durchsichtig
Gelb
Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ein kostengünstiges Modell für echten Schutz.
- BANDIDO besteht vollständig aus hochfestem Polycarbonat und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Rundum-Design
- EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- F; Mechanisches Risiko - geringer Energieeinfluss: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0,86 g bei 45 m/s.
- T, Mechanisches Risiko - Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
- CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Stoßfest, Kratzfest |
| Beschreibung | Modell BANWPCC5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN166, EN1770/EN172.2, Mechanisches Risiko F, Optische Klasse 1, CE |
| Linsenfärbung | Brille 5 |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schweißen, Schutz, ständiges Tragen |
| Enthält | Brillenband (für Sicherheitsbrillen) |
| Anzahl pro Karton | 240/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Beutel, 10/Packung |
| Gewicht (metrisch) | 28 g |
| Mehr anzeigen |