Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ 4 l-Nalgene™ Flasche
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Flasche dient zur Lagerung von Waschpuffer, der in der Western Blot Verarbeitung verwendet wird. Jede Packung enthält eine 4 l-Flasche mit Schnellanschlussschlauch.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | 4 l-Nalgene Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Invitrogen™ Bandmate™ Automatischer Western Blot-Prozessor |
| Produktlinie | Bandmate |
| Typ | Flasche |
| Menge | 1 Flasche |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Abmessungen (L x B x H) | 25,654 x 21,59 x 6,045 cm |
| Gewicht | 0,227 kg |
| Mehr anzeigen |