Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Blot Tray Cover
Artikelnummer. 17145822 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Tablettabdeckung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17145822 1 Tablettabdeckung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17145822 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BW0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 €
    194.88 € / 1 Stück
    Sparen 37.12 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Bandmate Blot Tray Cover ist eine Ersatzabdeckung, die speziell für die Verwendung mit den Bandmate Automated Western Blot Processor Mini- und Midi Inkubationstabletts entwickelt wurde
Diese Tablettabdeckung ist erforderlich, um Blots und Reagenzien während der Western Blot Verarbeitung zu schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Beschreibung Bandmate Tablettabdeckung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) Invitrogen™ Bandmate™ Automatischer Western Blot-Prozessor
Produktlinie Bandmate
Typ Tablettabdeckung
Menge 1 Tablettabdeckung
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Abmessungen (L x B x H) 21 cm x 12,7 cm x 0,953 cm
Gewicht 0,091 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 3,2 oz
Gewicht (metrisch) 0,091 kg