Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Mini Blot Tabletts
Artikelnummer. 17155822 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Tabletts
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17155822 2 Tabletts 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17155822 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BW0060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 €
    194.04 € / 2 Stück
    Sparen 36.96 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bandmate Mini Blot Tabletts sind Ersatztabletts, die speziell für die Verwendung mit dem Bandmate Automated Western Blot Processor entwickelt wurden.
Jedes Blot-Tablett kann die Verarbeitung von bis zu zwei Mini-Blots gleichzeitig unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Bandmate Mini Blot-Tabletts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) Invitrogen™ Bandmate™ Automatischer Western Blot-Prozessor
Produktlinie Bandmate
Typ Blot-Tablett
Menge 2 Tabletts
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Abmessungen (L x B x H) 19,05 cm x 15,24 cm x 9,525 cm
Gewicht 0,181 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 6,38 oz
Gewicht (metrisch) 0,181 kg