Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Reagenzröhrchen
Artikelnummer. p-7192929 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Röhrchen
500 Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17193309
Marke: Invitrogen™ BW020X25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bandmate Reagenzröhrchen sind speziell für die Verwendung mit dem Bandmate Automatisierten Western Blot-Prozessor entwickelt wurden.
Die Röhrchen werden zum Dispensieren von Primär- und Sekundärantikörpern in die Bandmate-Mini- und Midi- Inkubationstabletts benötigt. Dies erfolgt während des Vorgangs des automatisierten Western Blot-Verfahrens. Für jeden Blot werden zwei Reagenzröhrchen benötigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Beschreibung Bandmate Reagenzröhrchen, 500 Stück
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) Invitrogen™ Bandmate™ Automated Western Blot Processor
Produktlinie Bandmate
Typ Reagenzröhrchen
Menge 500 Röhrchen
Versandbedingung Umgebungstemperatur