Learn More
Thermo Scientific™ Bantam™ Deionisierungsgerät
Artikelnummer. 12750666 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Spannung:
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12750666
Marke: Thermo Scientific™ D0805
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passen Sie dieses wirtschaftliche Deionisierungsgerät durch Wahl der geeigneten Kartusche an Ihre spezifische Anwendung an. Der spezifische Widerstand kann direkt am Gerät abgelesen werden.
Passen Sie das Thermo Scientific™ Bantam™ Deionisierungsgerät durch Wahl der geeigneten Kartusche an Ihre spezifische Anwendung an. Dieses Deionisierungsgerät bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Deionisierung von Wasser und ermöglicht den spezifischen Widerstand direkt am Gerät abzulesen.
Eigenschaften:
  • Ideal für Anwendungen, die bis zu 38 l/h gereinigtes Wasser benötigen
  • Fertigstellung von vorbehandeltem Wasser am Einsatzort oder vereinzelte Behandlung von Leitungswasser
  • Reinheitsüberwachung mit direkter Anzeige
  • Tisch- oder Wandmontage
Im Lieferumfang enthalten:
  • 91-cm-Einlassschlauch (3′)
Erfordert:
  • Kartuschen (separat erhältlich)
Empfohlen für:
  • Vorbehandlung
  • Deionisierung
Hinweis:
Für Applikationen konzipiert, bei denen kein Druck angewandt wird. Das abgegebene Wasser muss an einen Behälter mit Belüftung umgeleitet werden, ein Gegendruck ist nicht möglich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung X1 ; belüftete ; 120V 60Hz
Flussrate Bis zu 38 l/h
Eingangsdruck 5 bis 70 psi (0,35 bis 4,8 bar)
Modell Bantam Deionisierungsgerät
Elektrischer Widerstand Liest 25.000 bis 18.000.000 Ohm - cm
Typ Deionisierungsgerät
Abmessungen (L x B x H) 22 x 15 x 72 cm (8,75 x 6 x 28,5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 8.75 in.
Länge (metrisch) 22 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15 cm
Höhe (angloamerikanisch) 28,5 in.
Höhe (metrisch) 72 cm
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz
Spannung 240 V
Frequenz 50/60 Hz